Läs mer
Tetrafenylfosfinimid, 97 %
Produktkod. 11390064
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390064 1 g 1g
11300074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00496.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 2325-27-1 | C24H20NP | 353,41 g/mol
Har använts som en skyddad form av anilin för framställning av monoalkylaniliner genom alkylering och hydrolys och som mellanprodukt för framställning av isocyanater och isotiocyanater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Har använts som en
skyddad form av anilin för framställning av monoalkylaniliner genom alkylering och hydrolys och som mellanprodukt för framställning av isocyanater och isotiocyanater.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i kloroform 25 mg/ml.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2325-27-1
Molekylformel C24H20NP
Molekylvikt (g/mol) 353.41
MDL-nummer MFCD00003044
InChI-nyckel PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylphosphine imide, n-triphenylphosphoranylidene aniline, phenylimino triphenylphosphorane, phosphine imide, tetraphenyl, benzenamine, n-triphenylphosphoranylidene, tetraphenylphosphinimine, triphenylphosphine phenylimide, benzenamine,n-triphenylphosphoranylidene, n,1,1,1-tetraphenyl-??-phosphanimine, triphenyl phenylimino
PubChem CID 75352
IUPAC-namn trifenyl(fenylimino)-$l^{5}-fosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraphenylphosphine imide
Smältpunkt 128 °C till 132 °C
Odör Luktfritt
Linjär formel (C6H5)3P=N(C6H5)
Kvantitet 1 g
Beilstein 753032
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i kloroform 25 mg/ml.
Formel vikt 353.4
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.