Läs mer
Tetrafenylfosfoniumbromid, 98+%
Produktkod. 11422558
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422558 10 g 10g
11432558 50 g 50g
11423940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15860.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 2751-90-8 | C24H20BrP | 419,30 g/mol
Tetrafenylfosfoniumbromid är en stödjande elektrolyt för elektroreduktion av buckminsterfulleren. Det används för att extrahera tungmetaller från vattenlösning som jonassociationskomplex
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrafenylfosfoniumbromid är en stödjande elektrolyt för elektroreduktion av buckminsterfulleren. Det används för att extrahera tungmetaller från vattenlösning som jonassociationskomplex.
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Det är hygroskopiskt till sin natur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Stabil vid rumstemperatur i slutna behållare under normala lagrings- och hanteringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2751-90-8
Molekylformel C24H20BrP
Molekylvikt (g/mol) 419.30
MDL-nummer MFCD00011915
InChI-nyckel BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide, tetraphenylphosphoniumbromide, tetraphenylphosponium bromide, tetraphenylphosphanium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide 1:1, ph4pbr, bromotetraphenylphosphorane, acmc-1ce9k, tetraphenylphosphorus bromide
PubChem CID 2724163
IUPAC-namn tetrafenylfosfanium;bromid
LEDER [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 296°C to 302°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3922383
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,9237
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 419.31
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.