Läs mer
Tetraphenylphosphonium bromide, 99%
Produktkod. 10743265 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10743265 100 g Plastflaska 100g
10133790 5 g Glasflaska 5g
10308200 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10743265 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204021000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2751-90-8 | C24H20BrP | 419.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2751-90-8
Molekylformel C24H20BrP
Molekylvikt (g/mol) 419.30
MDL-nummer MFCD00011915
InChI-nyckel BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide, tetraphenylphosphoniumbromide, tetraphenylphosponium bromide, tetraphenylphosphanium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide 1:1, ph4pbr, bromotetraphenylphosphorane, acmc-1ce9k, tetraphenylphosphorus bromide
PubChem CID 2724163
IUPAC-namn tetrafenylfosfanium;bromid
LEDER [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetraphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 295.0°C to 299.0°C
Färg Vitt
Densitet 260g/mL
Flampunkt 260°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C6H5)4PBr
Kvantitet 100 g
Beilstein 16, II, 373
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols
Formel vikt 419.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraphenylphosphonium bromide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.