Läs mer
Tetraphenylphosphonium chloride, 98%
Produktkod. 11413940
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413940 2 g 2g
11403234 10 g 10g
11413234 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413940 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10575.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2001-45-8 | C24H20ClP | 374.85 g/mol
Tetrafenylfosfoniumklorid används för att generera lipofila salter från oorganiska och organometalliska anjoner. Således är Ph4P+ användbar som en fasöverföringskatalysator, återigen eftersom den tillåter oorganiska anjoner att lösas upp i organiska lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrafenylfosfoniumklorid används för att generera lipofila salter från oorganiska och organometalliska anjoner. Således är Ph4P+ användbar som en fasöverföringskatalysator, återigen eftersom den tillåter oorganiska anjoner att lösas upp i organiska lösningsmedel.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Den är hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2001-45-8
Molekylformel C24H20ClP
Molekylvikt (g/mol) 374.85
MDL-nummer MFCD00011916
InChI-nyckel WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, co
PubChem CID 164911
IUPAC-namn tetrafenylfosfanium;klorid
LEDER [Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 272°C to 278°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 3922393
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 374.86
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.