Läs mer
Tetraphenylstannane-d20, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraphenylstannane-d20 |
| CAS | 358731-93-8 |
| Molekylformel | C24 D20 Sn |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Stannane','tetra(phenyl-d5)- (9CI), Tetra(phenyl-d5)stannane, Tetraphenyltin-D20, Tetraphenylstannane-d20, Tetraphenyl-d20-tin |
| InChI formel | InChI=1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H;/i4*1D,2D,3D,4D,5D; |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Sn](c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])(c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H] |
| IUPAC-namn | tetrakis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.249 |
| Formel vikt | 448.184 |