Läs mer
Tetraphenyltin, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15433187
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 15433187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19132.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 595-90-4
Molekylformel C24H20Sn
Molekylvikt (g/mol) 427.13
MDL-nummer MFCD00003006
InChI-nyckel CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
PubChem CID 61146
IUPAC-namn tetraphenylstannane
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraphenyltin
Smältpunkt 224°C to 227°C
Kokpunkt >420°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3146
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 427.11
Procent renhet 97%