Läs mer
Tetrapropylammoniumbisulfat, TRC
Produktkod. 30457036
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30457036 2.5 g
1 options
Produktkod. 30457036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3105902.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrapropylammonium Bisulfate
CAS 56211-70-2
Molekylformel C12H29NO4S
Kvantitet 2.5 g
Synonym Tetrapropylammonium Hydrogen Sulfate
InChI formel InChI=1S/C12H28N.H2O4S/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;1-5(2,3)4/h5-12H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
LEDER CN(C)CCCN1c2c(cc(O)cc2)Sc3c1cc(Cl)cc3
Molekylvikt (g/mol) 283.43