Läs mer
Tetrapropylammonium bromide, 98%
Produktkod. p-199209 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10266790 25 g Plastflaska 25g
10531271 100 g Plastflaska 100g
10032630 500 g Plastflaska 500g
13428468 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10266790 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209370250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1941-30-6 | C12H28BrN | 266.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1941-30-6
Molekylformel C12H28BrN
Molekylvikt (g/mol) 266.26
MDL-nummer MFCD00011840
InChI-nyckel BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
PubChem CID 74745
ChEBI CHEBI:55318
IUPAC-namn tetrapropylazanium;bromid
LEDER CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrapropylammonium bromide
Namnnotering 98%
Smältpunkt 266°C to 272°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3CH2CH2)4NBr
Kvantitet 25 g
Beilstein 04,I,364
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L water
Formel vikt 266.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrapropylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.