Läs mer
Tetrapropylammoniumbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrapropylammonium Bromide |
| CAS | 1941-30-6 |
| Molekylformel | C12H28BrN |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (1:1) (ACI), 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrapropyl-','bromide (8CI), Tetrapropylammonium bromide (6CI), Tetra-n-propylammonium bromide, TPABr |
| InChI formel | InChI=1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC |
| IUPAC-namn | tetrapropylazanium; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.26 |
| Formel vikt | 265.1405 |