Läs mer
Tetrapropylammonium chloride, 94%
Produktkod. 10147143 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10147143
Brand: Thermo Scientific Acros 420711000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5810-42-4
Molekylformel C12H28ClN
Molekylvikt (g/mol) 221.81
MDL-nummer MFCD00038729
InChI-nyckel FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
IUPAC-namn tetrapropylazanium;klorid
LEDER CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Tetrapropylammonium chloride
Smältpunkt 240.0°C to 242.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3CH2CH2)4NCl
Kvantitet 100 g
Formel vikt 221.81
Procent renhet 94%
Fysisk form Kristaller
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt