Läs mer
Tetrapropylammoniumklorid, 94 %
Produktkod. 10483931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10483931 25 g Plastflaska 25g
10147143 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10483931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420710250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5810-42-4
Molekylformel C12H28ClN
Molekylvikt (g/mol) 221.81
MDL-nummer MFCD00038729
InChI-nyckel FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
IUPAC-namn tetrapropylazanium;klorid
LEDER CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrapropylammonium chloride
Smältpunkt 240,0 °C till 242,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 92% min. (Argentometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3CH2CH2)4NCl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 221.81
Procent renhet 94%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.