Läs mer
Tetrapropylammoniumhydroxid, 10 % i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-199226 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10731642
Brand: Thermo Scientific Acros 420721000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4499-86-9, 7732-18-5
Molekylformel C12H29NO
Molekylvikt (g/mol) 203.37
MDL-nummer MFCD00009360
InChI-nyckel LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
IUPAC-namn tetrapropylazaniumhydroxid
LEDER [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrapropylammonium hydroxide
Färg Färglös
Namnnotering 10% in Water
Kokpunkt 100.0°C to 102.0°C
Linjär formel (CH3CH2CH2)4NOH
Densitet 1.0000g/mL, 1
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water.
Formel vikt 203.37
Procent renhet 9 to 11%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.