Läs mer
Tetrapropylammonium perchlorate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10782022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10782022 25 g Plastic bottle 25g
10484895 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10782022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420740250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Oxidation reagent, Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15780-02-6
Molekylformel C12H28ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 285.8
MDL-nummer MFCD00041979
InChI-nyckel LJDKWXHIGFOFDB-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium perchlorate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium perchlorate, tetrapropylazanium perchlorate, tetrapropyl ammonium perchlorate, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium perchlorate
PubChem CID 85095
IUPAC-namn tetrapropylazanium;perchlorate
LEDER CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrapropylammonium perchlorate
Smältpunkt 238°C to 240°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (on dry substance)
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel (CH3CH2CH2)4NClO4
Kvantitet 25 g
Formel vikt 285.8
Procent renhet 98%
Fysisk form Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrapropylammonium perchlorate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.