Läs mer
Tetrapropylammonium Perruthenat, TRC
Produktkod. 30453360
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30453360 500 mg
1 options
Produktkod. 30453360 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT310610500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrapropylammonium Perruthenate
CAS 114615-82-6
Molekylformel C12H28NO4Ru
Kvantitet 500 mg
Synonym TPAP, Ruthenate (RuO41-)','(T-4)-','N,N,N-tripropyl-1-propanaminium, Tetra-n-propylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate, Tetrapropylammonium Perruthenate(1-), Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate, Tetrapropylammonium Tetraoxoruthenate(1-)
InChI formel InChI=1S/C12H28N.4O.Ru/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;;;;;/h5-12H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
LEDER CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-][Ru](=O)(=O)=O
IUPAC-namn oxid(trioxo)ruthenium; Tetrapropylazanium
Molekylvikt (g/mol) 351.43
Formel vikt 352.1062