missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrapropyltin, TRC

Produktkod. 30452843
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452843 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452843 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT30589010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetra-n-propyltin
CAS 2176-98-9
Molekylformel C12 H28 Sn
Kvantitet 10 g
Synonym Tetrapropyltin, TPT
InChI formel InChI=1S/4C3H7.Sn/c4*1-3-2;/h4*1,3H2,2H3;
LEDER CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC
IUPAC-namn tetrapropylstannane
Molekylvikt (g/mol) 291.06
Formel vikt 292.1213
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.