missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrapropyltin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetra-n-propyltin |
| CAS | 2176-98-9 |
| Molekylformel | C12 H28 Sn |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Tetrapropyltin, TPT |
| InChI formel | InChI=1S/4C3H7.Sn/c4*1-3-2;/h4*1,3H2,2H3; |
| LEDER | CCC[Sn](CCC)(CCC)CCC |
| IUPAC-namn | tetrapropylstannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.06 |
| Formel vikt | 292.1213 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?