Läs mer
Tetrasodium meso-tetra(sulfonatophenyl)porphine dodecahydrate, 95%
Produktkod. 11327308
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327308 250 mg 250mg
11317308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030538.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122451-08-5 | C44H54N4Na4O24S4 | 1243.119 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122451-08-5
Molekylformel C44H54N4Na4O24S4
Molekylvikt (g/mol) 1243.119
MDL-nummer MFCD00151011
InChI-nyckel CDOFYZDFUGMKDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4,4'-porphine-5,10,15,20-tetrayl tetrakis benzenesulfonic acid tetrasodium salt hydrate
PubChem CID 131869494
IUPAC-namn natrium;4-[10,15,20-tris(4-sulfofenyl)-21,24-dihydroporfyrin-5-yl]bensensulfonsyra;dodekahydrat
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=C(C=C7)S(=O)(=O)O)C8=CC=C(C=C8)S(=O)(=O)O)C9=CC=C(C=C9)S(=O)(=O)O)N3)S(=O)(=O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrasodium meso-tetra(sulfonatophenyl)porphine dodecahydrate
Kvantitet 250 mg
Beilstein 5488862
Formel vikt 1239.11 (1022.87 Anhydrous)
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.