Läs mer
Tetrasul, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrasul |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4S/c13-7-1-3-8(4-2-7)17-12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H |
| Formel vikt | 321.8944 |