Läs mer
Tetrathiafulvalen - 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimetankomplex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrathiafulvalene - 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane Complex |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H |
| Formel vikt | 407.9632 |