Läs mer
Tetrathiafulvalen, 97 %
Beskrivning
Tetrathiafulvalene, har bred tillämpning i HPLC, NMR. Denna heterocykliska förening bidrog till utvecklingen av molekylär elektronik. De används som en organisk superledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tetrathiafulvalene, har bred tillämpning inom HPLC, NMR. Denna heterocykliska förening bidrog till utvecklingen av molekylär elektronik. De används som en organisk superledare.
Löslighet
Det är olösligt i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrathiafulvalene |
| Smältpunkt | 116 °C till 120 °C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Beilstein | 1617956 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Merck Index | 14,9242 |
| Löslighetsinformation | Den är olöslig i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel. |
| Formel vikt | 204.35 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.