Läs mer
Tetrathiafulvalen, 98,5 %
Produktkod. 10479490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10479490 1 g Glasflaska 1g
10165213 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10479490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2359.12 SEK
    2117.65 SEK / 1g
    Save 241.47 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 31366-25-3 | C6H4S4 | 204,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31366-25-3
Molekylformel C6H4S4
Molekylvikt (g/mol) 204.34
MDL-nummer MFCD00005492
InChI-nyckel FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrathiafulvalene, 2-1,3-dithiol-2-ylidene-1,3-dithiole, 1,3-dithiole, 2-1,3-dithiol-2-ylidene, unii-hy1en16w9t, 1,4,5,8-tetrathiafulvalene, ttf, delta-2:2'-bis 1,3-dithiazole, hy1en16w9t, 2,2'-bi-1,3-dithiole, delta-2,2'-bi-1,3-dithiole
PubChem CID 99451
ChEBI CHEBI:52444
IUPAC-namn 2-(1,3-ditiol-2-yliden)-1,3-ditiol
LEDER C1=CSC(=C2SC=CS2)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrathiafulvalene
Smältpunkt 117 °C till 120 °C
Färg Brun till orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 9390
Formel vikt 204.34
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.