missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetratriacontane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Tetratriacontane |
| CAS | 14167-59-0 |
| Molekylformel | C34 H70 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tetratriacontane, NSC 2998, n-Tetratriacontane |
| InChI formel | InChI=1S/C34H70/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-34H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | tetratriacontane |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.92 |
| Formel vikt | 478.5478 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?