Läs mer
Tetraxetan, Mikromol™
Beskrivning
Tetraxetan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DOTA |
| CAS | 60239-18-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | DOTA |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H28 N4 O8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetra(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 1,4,7,10-Tetraazacyclodecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-N,N',N',N''-tetraacetic acid, DOTA, NSC 681107, Tetraxetan |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28) |
| LEDER | OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetic acid |
| Visa mer |