Läs mer
Tetraxolin, TRC
Produktkod. 30138107
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138107 500 mg
30134987 250 mg
17902505 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138107 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN756885500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100343-43-9
Molekylformel C10 H8 O6
Molekylvikt (g/mol) 224.167
Synonym 2,3-Dihydro-2,2,3,3-tetrahydroxy-1,4-naphthalenedione;2,2,3,3-Tetrahydroxynaphthalene-1,4-dione;Oksolin, Oxolin, Oxoline;
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetrahydroxytetralin-1,4-DION
LEDER OC1(O)C(=O)c2ccccc2C(=O)C1(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraxolin
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O6/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(15,16)9(7,13)14/h1-4,13-16H
Formel vikt 224.0321