missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrazepam EP Impurity C, Mikromol™

Produktkod. 30049784
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049784 100 mg
30051926 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049784 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0091.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tetrazepam EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 1784-78-7
Analyt- eller komponentnamn 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H19 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 7-Chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. C (EP), Tetrazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6,10H2,1H3
LEDER CN1C(=O)CN=C(C2CCCCC2)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC-namn 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 290.79
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 290.1186 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.