Läs mer
Tetrazepam EP Impurity C, Mikromol™
Produktkod. 30051926
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051926 25 mg
30049784 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051926 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0091.070025
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tetrazepam EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 1784-78-7
Analyt- eller komponentnamn 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H19 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 7-Chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. C (EP), Tetrazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6,10H2,1H3
LEDER CN1C(=O)CN=C(C2CCCCC2)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC-namn 7-chloro-5-cyclohexyl-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 290.79
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 290.1186 g/mol