Läs mer
Tetrazolium Red, MedChemExpress
Produktkod. 16491168
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16491168 5 g
1 options
Produktkod. 16491168 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0714
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
MedChemExpress Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride; TPTZ) is used to visualize dehydrogenase enzyme activity; initially the tetrazolium solution is colorless but changes to red when it comes into contact with hydrogen.
Tetrazolium Red(2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrazolium Red
CAS 298-96-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15ClN4
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride TPTZ TTC
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (149.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (49.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(C2=CC=CC=C2)=NN(C3=CC=CC=C3)[N+](C4=CC=CC=C4)=N1.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 334.8
Formel vikt 334.8
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid