Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium Violet, 98+%
Produktkod. 11498616
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498616 25 g 25g
11478616 1 g -
11488616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498616 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16008.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 1719-71-7 | C23H17ClN4 | 384,867 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1719-71-7
Molekylformel C23H17ClN4
Molekylvikt (g/mol) 384.867
MDL-nummer MFCD00011875
InChI-nyckel RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrazolium violet, violet tetrazolium, tetrazolium purple, tv, 2,5-diphenyl-3 1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-alpha-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium chloride, 2h-tetrazolium, 3-1-naphthyl-2,5-diphenyl-, chloride, tetrazolium violet at
PubChem CID 74395
ChEBI CHEBI:75193
IUPAC-namn 2-naftalen-1-yl-3,5-difenyltetrazol-2-ium;klorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NN([N+](=N2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C5=CC=CC=C5.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrazolium Violet
Smältpunkt 247 °C till 249 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 384.87
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.