Läs mer
Tetrodotoxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrodotoxin |
| CAS | 4368-28-9 |
| Molekylformel | C11 H17 N3 O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O8/c12-8-13-6(17)2-4-9(19,1-15)5-3(16)10(2,14-8)7(18)11(20,21-4)22-5/h2-7,15-20H,1H2,(H3,12,13,14)/t2-,3-,4-,5+,6-,7+,9+,10-,11+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@]1(O)[C@H]2O[C@@]3(O)O[C@@H]1[C@@H]4[C@@H](O)NC(=N)N[C@]4([C@@H]2O)[C@@H]3O |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.27 |
| Formel vikt | 319.1016 |