Läs mer
Tetronsyra, 96 %
Produktkod. 11428016
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428016 5 g 5g
11438016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14079.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100,07 g/mol
Tetronsyra används som en prekursor för en mängd olika substituerade och ringfuserade furaner och butenolider. Det är en sur byggsten för heterocykliska föreningar för medicinska tillämpningar. Det används för selektiva O-alkyleringsreaktioner som involverar cesiumfluorid. Det används också för att framställa 3H-furo[3,4-b]kinolin-1-on genom att reagera med 2-amino-bensaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetronsyra används som en prekursor för en mängd olika substituerade och ringfuserade furaner och butenolider. Det är en sur byggsten för heterocykliska föreningar för medicinska tillämpningar. Det används för selektiva O-alkyleringsreaktioner som involverar cesiumfluorid. Det används också för att framställa 3H-furo[3,4-b]kinolin-1-on genom att reagera med 2-amino-bensaldehyd.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, acetonitril och alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka alkalier (baser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-57-1
Molekylformel C4H4O3
Molekylvikt (g/mol) 100.07
MDL-nummer MFCD00052187
InChI-nyckel JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC(=O)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetronic Acid
Smältpunkt ∽140°C (decomposition)
Analysprocentintervall 96%
Beilstein 108442
Synonym tetronic acid, 2,4 3h,5h-furandione, furan-2,4 3h,5h-dione, tetrahydrofuran-2,4-dione, beta-tetronic acid, butanoic acid, 4-hydroxy-3-oxo-, .gamma.-lactone, tetronicacid, 2,4-furandione, tetrahydrofuran-3,5-dione, 3,5-dihydrofuran-2,4-dione
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide,acetonitrile and alcohol.
IUPAC-namn 4-hydroxi-2,5-dihydrofuran-2-on
PubChem CID 521261
Formel vikt 100.07
Procent renhet 96%
Kvantitet 5 g
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.