Läs mer
Tetronic Acid, TRC
Produktkod. 30456305
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456305 100 mg
30454465 50 mg
30449952 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT309515100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4971-56-6
Molekylformel C4H4O3
Molekylvikt (g/mol) 100.07
Synonym Furan-2,4-dione
IUPAC-namn oxolane-2,4-dione
LEDER O=C1COC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetronic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H2
Formel vikt 100.016