Läs mer
Tetryzoline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Tetryzoline Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetryzoline hydrochloride |
| CAS | 522-48-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tetryzoline hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Tetryzoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline monohydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline hydrochloride, Murine Plus, Soothe, Tetrahydrozoline hydrochloride, Tetryzoline hydrochloride, Tinarhinin, Tizine, Tyzanol, Tyzanol hydrochloride, Tyzine, Tyzine hydrochloride, Visine, Visine hydrochloride, Yxin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H |
| LEDER | Cl.C1CC(C2=NCCN2)c3ccccc3C1 |
| IUPAC-namn | 2-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride |
| Visa mer |