Läs mer
TEX14 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
| Antigen | TEX14 |
|---|---|
| Klona | 1A11D6 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30237064
|
Proteintech
67982-1-IG-20UL |
20 μL |
1613.55 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30234282
|
Proteintech
67982-1-IG-150UL |
150 μL |
4562.45 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The TEX14 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TEX14. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The TEX14 antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.Specifikationer
| TEX14 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 56155 | |
| IgG2a | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |
| 1A11D6 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat, Rabbit | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |