Läs mer
Novus Biologicals™ TEX2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | TEX2 |
| Synonym | HT008, KIAA1738DKFZp781G0721, testis expressed 2, testis expressed sequence 2, testis-expressed sequence 2 protein, TMEM96, transmembrane protein 96 |
| Gensymbol | TEX2 |