Läs mer
Texas Instruments Grafräknare med avancerad statistik
Produktkod. 11720209 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11720209 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11720209 Leverantör Texas Instruments Leverantörsnummer 1731112
Beräknad leverans: 29-12-2026
Grafräknaren med avancerad statistik har sju grafstilar för att skilja grafer åt, en redigerare för ekvationslösare och flashteknik som gör att du kan anpassa din miniräknare.
  • Sju grafstilar skiljer grafer åt: linje, tjock linje, prickad linje, skuggning och mer.
  • Ekvationslösareredigerare löser olika variabler interaktivt.
  • Avancerad statistik: hypotestestning, konfidensintervall och distribution.
  • Lagra grupper av relaterade data i arkivet för senare användning.
  • Regressionsanalys med sinus- och logistiska regressioner.
  • Flash-teknik gör att du kan anpassa din miniräknare genom att ladda ner programvara (kräver TI-GRAPH LINK™ ).
  • Vad som ingår: länkkabel (för att ansluta till andra miniräknare), fyra AAA-batterier, skjutfodral och instruktioner.
Specifikationer
Produkttyp Grafräknare
Visningstyp LCD-skärm
Visa mått 63.5 W x 38.1 H mm
Nyckelfunktioner Avancerad statistik: Hypotestestning, konfidensintervall och distribution
Minne 24 KB RAM, 160 KB datalagring
Modell TI-83+
Kvantitet 1 st
Höjd (engelska) 7.2 tum
Höjd (metrisk) 182.5625 mm
Bredd (engelska) 3,5 tum
Bredd (metrisk) 88.9 mm
Batterityp AAA
Strömförsörjning Fyra AAA-batterier
Inkluderar Länkkabel, fyra AAA-batterier, skjutfodral och instruktioner