Läs mer
Texas Instruments Vetenskaplig kalkylator, soldriven
Produktkod. 11843460 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11843460 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11843460 Leverantör Texas Instruments Leverantörsnummer 1731106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    954.00 SEK / Paket med 1
    Save 191.00 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Denna soldrivna vetenskapliga kalkylator har en flerradsdisplay, ett urval av tre lösare och möjligheten att utföra vektorer och matriser.
  • Fyrraders display.
  • En- och tvåvariabelstatistik.
  • MultiView™ displayen visar flera beräkningar samtidigt på skärmen.
  • Välj grader/radianer, flytande/fix, talformat.
  • Välj bland tre lösare: numerisk ekvation, polynom och linjära ekvationssystem.
  • Visa en definierad funktion i tabellform.
  • Bestäm den numeriska derivatan och integralen för reella funktioner.
  • Utför vektorer och matriser med hjälp av ett vektor- och matrisinmatningsfönster.
Specifikationer
Produkttyp Vetenskaplig kalkylator
Visningstyp LCD-skärm
Nyckelfunktioner MultiView Displayen visar flera beräkningar samtidigt på skärmen
Minne 7 Variabler
Modell TI-36X Pro
Kvantitet 1 st
Höjd (engelska) 0,8 tum.
Höjd (metrisk) 20.32 mm
Bredd (engelska) 3,3 tum.
Bredd (metrisk) 83.82 mm
Batterityp Sol
Strömförsörjning Solbatteri
Inkluderar Skjutfodral, instruktioner