missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Texas Red™-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Texas Red-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate |
| CAS | 386229-76-1 |
| Molekylformel | C34 H37 N3 O8 S4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1H,5H,11H,15H-Xantheno[2,3,4-ij:5,6,7-i'j']diquinolizin-18-ium','2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-9-[4-[[[2-[(methylsulfonyl)thio]ethyl]amino]sulfonyl]-2-sulfophenyl]-','inner salt (9CI), Texas Red-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C34H37N3O8S4/c1-47(38,39)46-17-12-35-48(40,41)23-10-11-24(29(20-23)49(42,43)44)30-27-18-21-6-2-13-36-15-4-8-25(31(21)36)33(27)45-34-26-9-5-16-37-14-3-7-22(32(26)37)19-28(30)34/h10-11,18-20,35H,2-9,12-17H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCNS(=O)(=O)c1ccc(c2c3cc4CCCN5CCCc(c45)c3[o+]c6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 743.93 |
| Formel vikt | 743.1463 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?