Läs mer
Texas Red™-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Texas Red-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate |
| CAS | 386229-76-1 |
| Molekylformel | C34 H37 N3 O8 S4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1H,5H,11H,15H-Xantheno[2,3,4-ij:5,6,7-i'j']diquinolizin-18-ium','2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-9-[4-[[[2-[(methylsulfonyl)thio]ethyl]amino]sulfonyl]-2-sulfophenyl]-','inner salt (9CI), Texas Red-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C34H37N3O8S4/c1-47(38,39)46-17-12-35-48(40,41)23-10-11-24(29(20-23)49(42,43)44)30-27-18-21-6-2-13-36-15-4-8-25(31(21)36)33(27)45-34-26-9-5-16-37-14-3-7-22(32(26)37)19-28(30)34/h10-11,18-20,35H,2-9,12-17H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCCNS(=O)(=O)c1ccc(c2c3cc4CCCN5CCCc(c45)c3[o+]c6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 743.93 |
| Formel vikt | 743.1463 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?