Läs mer
Invitrogen™ Texas Red™ Sulfonylklorid, blandade isomerer
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
10 x 1 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
Description
Den aminreaktiva Texas Red™ sulfonylklorid kan användas för att kan användas för att skapa klarröda fluorescerande biokonjugat med excitations-/emissionsmaxima∼ 595/615 nm.
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 10 x 1 mg |
| Produkttyp | Sulfonylklorid |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Sulfonylklorid |
| Etikett eller färgämne | Texas Red™ |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |
| Produktlinje | Texas Red |
| Emission | 615 |
| Show More |