Läs mer
Invitrogen™ Texas Red™ Sulfonylklorid, blandade isomerer
Produktkod. 11580776
Kvantitet:
10 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580776
Brand: Invitrogen™ T353
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Texas Red™ Sulfonylklorid, blandade isomerer
Den aminreaktiva Texas Red™ sulfonylklorid kan användas för att kan användas för att skapa klarröda fluorescerande biokonjugat med excitations-/emissionsmaxima∼ 595/615 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Sulfonylklorid
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Sulfonylklorid
Etikett eller färgämne Texas Red™
Etiketttyp Klassiska färgämnen
Produktlinje Texas Red
Emission 615
Excitation 595