Läs mer
Invitrogen™ Texas Red™ -X, succinimidylester, blandade isomerer
Description
Den isomera blandningen av aminreaktiv Texas Red-X, succinimidylester och dess konjugat avger en längre våglängd än antingen tetrametylrhodamin eller Lissamine rhodamin B, och är bland de mest använda långvåglängds tredje märkningarna inom fluorescensmikroskopi och flödescytometri. Proteinkonjugat framställda med Texas Red-X succinimidylester har också ett högre fluorescensutbyte än de med samma märkningsförhållande framställda med Texas Red sulfonylklorid.
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Succinimidylester |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etikett eller färgämne | Texas Red™ |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |
| Produktlinje | Texas Red |