Läs mer
Invitrogen™ Texas Red™ -X, succinimidylester, enkel isomer
Beskrivning
Den aminreaktiva Texas Red™ -X, succinimidylester kan användas för att kan användas för att skapa klarröda fluorescerande biokonjugat med excitations-/emissionsmaxima∼ 595/615 nm. Detta reaktiva färgämne innehåller ytterligare en sjuatomig aminohexanoyldistans ('X') mellan fluoroforen och succinimidylestergruppen. Denna spacer hjälper till att separera fluoroforen från dess fästpunkt, vilket potentiellt minskar interaktionen mellan fluoroforen och biomolekylen till vilken den är konjugerad.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 mg |
| Produkttyp | Succinimidylester |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etikett eller färgämne | Texas Red™ |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |
| Produktlinje | Texas Red |
| Emission | 615 |
| Visa mer |