Läs mer
Texas TPH-blandning 169 20 000 μg/ml i n-pentan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| CAS | 68334-30-5, 8006-61-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | n-Pentanen |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | No. 2 Diesel Oil 20000 μg/mL∣Regular Unleaded Gasoline 20000 μg/mL |