Läs mer
Texwipe™ TexBond™ 20 Renrumspapper
Produktkod. 11525415 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11525415 Blått Paket med 250
16405029 Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11525415 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX5711
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renrumspapper med exceptionella föroreningskontrollegenskaper som behövs i kritiska miljöer. Det har tagits fram speciellt för att möta behoven hos användare som behöver ett papper som bibehåller låga jon- och partikelnivåer med avsevärt förbättrade kopierings- och skrivegenskaper.
  • Har både styrka och utmärkt värmebeständighet, vilket gör den idealisk för användning i laserskrivare och kopiatorer
  • Mycket låg partikelgenerering
  • Mycket låga jonnivåer
  • Hög opacitetsklassning
  • Precisionsskurna kanter
  • Renrumspaketerade fördelar
  • Exceptionell kopieringsförmåga
  • Kompatibel med laserskrivare och kopiator
  • Tydliga reproduktioner
  • Autoklaverbar för användning i sterila miljöer
  • Kopiering, bläckstråle- och laserutskrift
  • Offsettryck
  • Renrumsmanualer, arbetsinstruktioner, anteckningar och dataöverföring
  • Färgkodade bärare
Specifikationer
Färg Blått
Mått (L x B) A4 (210 x 297 mm)
Kvantitet 250 ark/pk., 10 pack/Cs.