Läs mer
Texwipe™ TexBond™ 20 Renrumspapper
Handla allt Texwipe Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Har både styrka och utmärkt värmebeständighet, vilket gör den idealisk för användning i laserskrivare och kopiatorer
- Mycket låg partikelgenerering
- Mycket låga jonnivåer
- Hög opacitetsklassning
- Precisionsskurna kanter
- Renrumspaketerade fördelar
- Exceptionell kopieringsförmåga
- Kompatibel med laserskrivare och kopiator
- Tydliga reproduktioner
- Autoklaverbar för användning i sterila miljöer
- Kopiering, bläckstråle- och laserutskrift
- Offsettryck
- Renrumsmanualer, arbetsinstruktioner, anteckningar och dataöverföring
- Färgkodade bärare
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | A4 (210 x 297 mm) |
| Kvantitet | 250 ark/pk., 10 pack/Cs. |