Beskrivning
Funktioner och fördelar
- Fyra helt förseglade kanter för att förhindra fiberutsläpp
- Utmärkt balans mellan avtorkningseffektivitet, nötningsbeständighet och absorptionsförmåga
- 100 % polyester med kontinuerlig filament
- Säkerställer renhet med låga nivåer av joner och extraherbara ämnen
- Motstår nötning vid hård användning eller vid avtorkning av grova ytor
- Hjälper till att förhindra kontaminering av produkter och renrum genom att minimera fibrer och partiklar
- släpper
- Spårbarhet från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 31 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 31 cm |
| Material | Stickad polyester |
| Mått (L x B) | 12 x 12 tum. |
| Sterilitet | Icke-steril |