Läs mer
Texwipe TexSeal™ Renrumsservetter TX2029
Produktkod. 16649893 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm)
Produktkod. Mått (L x B)
16649893 9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm)
1 options
Produktkod. 16649893 Leverantör Texwipe Leverantörsnummer TX2029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 SEK
    832.48 SEK / Paket med 100
    Save 242.52 SEK
    22% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TX2029 är designad för användning i de mest kritiska renrumsmiljöerna. Torkaren innehåller fyra helt förseglade kanter för att förhindra utsläpp av fibrer och partiklar.
Funktioner och fördelar
  • Fyra helt förseglade kanter för att förhindra fiberutsläpp
  • Utmärkt balans mellan avtorkningseffektivitet, nötningsbeständighet och absorptionsförmåga
  • 100 % polyester med kontinuerlig filament
  • Säkerställer renhet med låga nivåer av joner och extraherbara ämnen
  • Motstår nötning vid hård användning eller vid avtorkning av grova ytor
  • Hjälper till att förhindra kontaminering av produkter och renrum genom att minimera utsläpp av fibrer och partiklar
  • Spårbarhet från parti till parti
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Stickad polyester
Mått (L x B) 9 tum x 9 tum. (22,9 cm x 22,9 cm)