Läs mer
Texwipe™ TexTra™ Icke-sterila Kemtvättstorkare
Handla allt Texwipe ProdukterBeskrivning
TexTra™ Icke-sterila kemtvättstorkar är gjorda av 100 % polyester med en skuren kant. Dessa torkar är gjorda av tjock, renrumspolyesterstickad. Dessa enskiktstorkare har den vätskehållande kapaciteten som tvåskikts torkare. TexTra™ kombinerar denna höga absorptionsförmåga med stor nötningsbeständighet, vilket resulterar i en torkare som är utmärkt för att torka och rengöra ytor, utrustning och delar. Dessutom är den lämplig för att applicera och ta bort smörjmedel, lim, rester och andra lösningar inklusive desinfektionsmedel.
- Högabsorberande torkare idealisk för spillkontroll, rengöring och applicering av lösning
- Renrum tvättat för låga nivåer av joner och NVR-partiklar (icke-flyktiga rester)
- Utmärkt kemisk resistens för kompatibilitet med en mängd olika lösningar
- Möter USP 797 och USP 800 torkarkrav
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 3 till 8, klass 1 till 100 000 |
| Färg | Vitt |
| Kanter | Skära |
| För användning med (applikation) | Applicering av rengöring och lösning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Betyg A till D |