Läs mer
Texwipe™ TexTra™ Torkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
25 x 60 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Dessa enskiktstorkare har den vätskehållande kapaciteten som tvåskikts torkare
- TexTra™ kombinerar denna höga absorptionsförmåga med stor nötningsbeständighet
- Kan autoklaveras för sterila eller aseptiska miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 3 – 8, klass 1 – 100 000, EU-klass A – D |
| Mått (L x B) | 25 x 60 cm |
| Sterilitet | Sterila |