Läs mer
Texwipe™ Absorbond™ Polyesterblandade torkare
Produktkod. 13103743 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 3000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13103743 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) Paket med 1200
13191454 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13103743 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    949.25 SEK
    836.37 SEK / Paket med 1200
    Save 112.88 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 6 till 7 (Klass 1000 till 10 000) applikationer
  • Hydroentangled 100 % polyester torkar absorberar fem gånger sin vikt
  • Mjuk, hållbar yta förhindrar nötning
  • Idealiska torkare för rengöring av olja eller fett; har många optiska tillämpningar
  • Innehåller inga ytaktiva ämnen och har ultralåga halter av partiklar och extraherbara ämnen
Beställningsinfo
Ytvikt: 42 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10.16 cm
Material Hydroentangled polyester
Basvikt 42
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
För användning med (applikation) Rengör, absorberar olja och fett